Få mere at vide
2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone, TRC
Artikelnummer. 30398972
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398972 250 mg
30393878 500 mg
30395052 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30398972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH214235250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3420-72-2
Molekylær formel C18 H18 O5
Molekylvægt (g/mol) 314.33
Synonym Flavokawain A (cis/trans mixture), Flavokavain A (cis/trans mixture)
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxy-phenyl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
SMIL COc1ccc(C=CC(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3
Formel vægt 314.1154