Få mere at vide
2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3 |
| Formel vægt | 314.1154 |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?