missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxy-4-(1-methyl-1-nitroethyl)-tetrahydrofuran(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-(1-methyl-1-nitroethyl)-tetrahydrofuran |
| CAS | 176793-54-7 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4/c1-7(2,8(10)11)5-3-6(9)12-4-5/h5-6,9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(C1COC(O)C1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-(2-nitropropan-2-yl)oxolan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.0845 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?