missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy-3-phenylpyrazine, TRC

Artikelnummer. 30136762
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136762 100 mg
30134776 25 mg
30005799 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH950200100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2882-18-0
Molekylær formel C10 H8 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Synonym 3-Phenyl-2(1H)-pyrazinone, Pyrazinol, 3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-phenylpyrazine, 3-Phenyl-1H-pyrazin-2-one, 3-Phenyl-2-pyrazinol
IUPAC navn 3-phenyl-1H-pyrazin-2-one
SMIL O=C1NC=CN=C1c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-phenylpyrazine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Formel vægt 172.0637
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.