Få mere at vide
2’-Hydroxy-3-phenylpropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 3516-95-8 |
| Molekylær formel | C15 H14 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone, 1-Propanone, 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-, Propiophenone, 2'-hydroxy-3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-1-propanone, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one, 1-(o-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropanone-1, 2-Hydroxy-β-phenylpropiophenone, 2'-Hydroxydihydrochalcone, β-Phenyl-2-hydroxypropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vægt | 226.0994 |