Få mere at vide
2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid |
| CAS | 828-01-3 |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| MDL nummer | MFCD00065928 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(O)C(O)CC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Procent renhed | 98% |