Få mere at vide
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15410529
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410529 5 g 5g
15408456 250 mg 250mg
15400529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63694.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33252-64-1
Molekylær formel C6H3F3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 208.096
MDL nummer MFCD00153193
InChI nøgle JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775093
IUPAC navn 3-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyridin-2-one
SMIL C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 189°C to 190°C
Farve White
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Synonym 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Formel vægt 208.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.