missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl beta-cyclodextrin chloride hydrate

Artikelnummer. 15457705
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457705 250 mg 250mg
11416530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15457705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27604.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 896437-63-1

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 896437-63-1
MDL nummer MFCD00078139
Synonym Quaternary ammonium beta-cylodextrin; QA-beta-CD

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl beta-cyclodextrin chloride hydrate
Smeltepunkt ∽280°C (decomposition)
Mængde 250 mg

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.