Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| Formel vægt | 132.0786 |