Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 112.0524 |