Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 112.0524 |