Få mere at vide
2-hydroxy-3-methylsmørsyre, TRC
Artikelnummer. 30394253
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30394253 1 g
1 options
Artikelnummer. 30394253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9465101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-methylbutyric Acid
CAS 4026-18-0
Molekylær formel C5 H10 O3
Mængde 1 g
Synonym Butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, Butyric acid, 2-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (±)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid, (±)-2-Hydroxyisopentanoic acid, (±)-2-Hydroxyisovaleric acid, (±)-α-Hydroxyisovaleric acid, 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 2-Hydroxyisovaleric acid, 2-Oxyisovaleric acid, 3-Methyl-2-hydroxybutyric acid, DL-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, DL-2-Hydroxyisovaleric acid, DL-α-Hydroxyisovaleric acid, NSC 227884, dl-2-Hydroxyisovaleric acid, α-Hydroxyisovaleric acid, α-Hydroxyl-3-methylbutyric acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
SMIL CC(C)C(O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 118.13
Formel vægt 118.063