Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methylsmørsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427378
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427378 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15427378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60872.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4026-18-0 | C5H10O3 | 118,132 g/mol
2-Hydroxy-3-methylsmørsyre anvendes som intern standard til analyse af ethylenglycol (EG) ogγ -hydroxybutyrat (GHB) i fuldblod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Hydroxy-3-methylsmørsyre anvendes som intern standard til analyse
af ethylenglycol (EG) ogγ -hydroxybutyrat (GHB) i fuldblod.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
CAS 4026-18-0
Smeltepunkt 82 °C til 84 °C
Molekylær formel C5H10O3
Lineær formel (CH3)2CHCH(OH)COOH
MDL nummer MFCD00004242
Mængde 1 g
Beilstein 1721138
Synonym 2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2-hydroxyisovaleric acid, alpha-hydroxyisovaleric acid, 2-oxyisovaleric acid, 3-methyl-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl, 2-hydroxyisopentanoic acid, dl-2-hydroxyisovaleric acid, dl-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2-hydroxyisopentanoate
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
InChI nøgle NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C(C(=O)O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 118.132
PubChem CID 99823
ChEBI CHEBI:60645
Formel vægt 118.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid