Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16479326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16479326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008150
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid is a close structure analogue of GHB, which is a naturally occurring neurotransmitter and a psychoactive drug.
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid is a close structure analogue of GHB, which is a naturally occurring neurotransmitter and a psychoactive drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS 4026-18-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H10O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (846.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)C(O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 118.13
Formel vægt 118.13
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation