Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methylanthraquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-3-methylanthraquinone |
| CAS | 17241-40-6 |
| Molekylær formel | C15 H10 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3-hydroxyanthraquinone, 3-Hydroxy-2-methylanthraquinone, 2-Hydroxy-3-methyl-9,10-anthracenedione, 2-Hydroxy-3-methyl-9,10-anthracenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O3/c1-8-6-11-12(7-13(8)16)15(18)10-5-3-2-4-9(10)14(11)17/h2-7,16H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2cc1O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-3-methylanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vægt | 238.063 |