Få mere at vide
2'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-4-3-5-8(12-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 166.063 |