Få mere at vide
2-Hydroxy-3-cyanopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-3-cyanopyridine |
| CAS | 20577-27-9 |
| Molekylær formel | C6 H4 N2 O |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9) |
| SMIL | Oc1ncccc1C#N |
| IUPAC navn | 2-hydroxypyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.11 |
| Formel vægt | 120.0324 |