Få mere at vide
2’-Hydroxy-3-chloroacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Hydroxy-3-chloroacetophenone |
| CAS | 3226-34-4 |
| Molekylær formel | C8 H7 Cl O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cccc(Cl)c1O |
| IUPAC navn | 1-(3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.59 |
| Formel vægt | 170.0135 |