Få mere at vide
2-Hydroxy-3-(carboxymethylamino)-hydrocinnaminsyre, dikaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30391228
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30391228 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30391228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH88612550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-(carboxymethylamino)-hydrocinnamic Acid, Dipotassium Salt
CAS 100750-38-7
Molekylær formel C11H11K2NO5
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO5.2K/c13-9(14)5-4-7-2-1-3-8(11(7)17)12-6-10(15)16;;/h1-3,12,17H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16);;/q;2*+1/p-2
SMIL [K+].[K+].Oc1c(CCC(=O)[O-])cccc1NCC(=O)[O-]
IUPAC navn dikalium; 3-[3-(carboxylatomethylamino)-2-hydroxyphenyl]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 315.41
Formel vægt 314.9911