Få mere at vide
2-Hydroxy-2-(trifluormethyl)propionsyre, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338396
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338396 1 g 1g
11348396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17399.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374-35-6 | C4H5F3O3 | 158.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374-35-6
Molekylær formel C4H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 158.08
MDL nummer MFCD00190646,MFCD03095400,MFCD07375449
InChI nøgle CTGJACFEVDCYMC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-trifluoromethyl-2-hydroxypropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, methyl3,3,3-trifluoro-dl-lactate, acmc-1ai3k, acmc-209gc9, 2s-2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, alpha-trifluoromethyl lactic acid
PubChem CID 2775125
IUPAC navn 3,3,3-trifluor-2-hydroxy-2-methylpropansyre
SMIL CC(O)(C(O)=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Smeltepunkt ∼85°C
Kogepunkt 189°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1723691
Formel vægt 158.08
Procent renhed 94%