Få mere at vide
2-Hydroxy-2-propanesulfonic acid monosodium salt, 97%
Artikelnummer. 11353318
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353318 500 g 500g
11343318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036256.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-92-1 | C3H8NaO4S+ | 163.143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-92-1
Molekylær formel C3H8NaO4S+
Molekylvægt (g/mol) 163.143
MDL nummer MFCD00031395
InChI nøgle YNJORDSKPXMABC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium acetone bisulfite, acetone-sodium bisulfite adduct, sodium bisulfite-acetone adduct, acetone-monosodium sulfite adduct, sodium 2-hydroxy-2-propane-sulfonate, acetone-sodium bisulfite compound 1:1, acetone, compound with sodium bisulfite 1:1, 2-propanone, compd. with monosodium sulfite 1:1, 2-propanesulfonic acid, monosodium salt, sodium 2-hydroxypropane-2-sulfonic acid
PubChem CID 54602011
IUPAC navn natrium;2-hydroxypropan-2-sulfonsyre
SMIL CC(C)(O)S(=O)(=O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-2-propanesulfonic acid monosodium salt
Mængde 500 g
Formel vægt 162.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.