Få mere at vide
2-Hydroxy-2-propanesulfonic acid monosodium salt, 97%
Artikelnummer. 11343318
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343318 100 g 100g
11353318 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036256.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-92-1 | C3H8NaO4S+ | 163.143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-92-1
Molekylær formel C3H8NaO4S+
Molekylvægt (g/mol) 163.143
MDL nummer MFCD00031395
InChI nøgle YNJORDSKPXMABC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium acetone bisulfite, acetone-sodium bisulfite adduct, sodium bisulfite-acetone adduct, acetone-monosodium sulfite adduct, sodium 2-hydroxy-2-propane-sulfonate, acetone-sodium bisulfite compound 1:1, acetone, compound with sodium bisulfite 1:1, 2-propanone, compd. with monosodium sulfite 1:1, 2-propanesulfonic acid, monosodium salt, sodium 2-hydroxypropane-2-sulfonic acid
PubChem CID 54602011
IUPAC navn natrium;2-hydroxypropan-2-sulfonsyre
SMIL CC(C)(O)S(=O)(=O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-2-propanesulfonic acid monosodium salt
Mængde 100 g
Formel vægt 162.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk