Få mere at vide
2-Hydroxy-2-phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-2-phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione |
| CAS | 3761-46-4 |
| Molekylær formel | C15 H10 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-hydroxy-2-phenyl-, 1,3-Indandione, 2-hydroxy-2-phenyl- (7CI,8CI), 2-Hydroxy-2-phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Hydroxy-2-phenylindan-1,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)14(17)15(13,18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,18H |
| SMIL | OC1(C(=O)c2ccccc2C1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-phenylindene-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vægt | 238.063 |