Få mere at vide
2-Hydroxy-2-(o-chlorophenyl)cyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(15)8-4-3-7-11(12)14/h1-2,5-6,15H,3-4,7-8H2 |
| Formel vægt | 224.0604 |
| Procent renhed | >95% |