Få mere at vide
2-Hydroxy-2-methylpropanethioamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-2-methylpropanethioamide |
| CAS | 1051463-20-7 |
| Molekylær formel | C4H9NOS |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NOS/c1-4(2,6)3(5)7/h6H,1-2H3,(H2,5,7) |
| SMIL | CC(C)(O)C(=S)N |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-methylpropanethioamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.19 |
| Formel vægt | 119.0405 |