Få mere at vide
2-Hydroxy-2-methylpropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-2-methylpropanamide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H2,5,6) |
| Formel vægt | 103.0633 |