Få mere at vide
2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamid (2-Hydroxyflutamid), Mikromol™
Beskrivelse
2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamid (2-Hydroxyflutamid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide) |
| CAS | 52806-53-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H11 F3 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 2-Hydroxyflutamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17) |
| SMIL | CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid |
| Vis mere |