Få mere at vide
2-hydroxy-2-benzoylpropan, TRC
Artikelnummer. 30397158
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30397158 5 g
1 options
Artikelnummer. 30397158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9498185G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
CAS 7473-98-5
Molekylær formel C10 H12 O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-, Propiophenone, 2-hydroxy-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propanone, 1-Hydroxy-1-methylethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-2-hydroxy-2-methyl-1-propanone, 1-Phenyl-2-methyl-2-hydroxypropanone, 1173HMPE, 2,2-Dimethyl-2-hydroxyacetophenone, 2-Benzoyl-2-hydroxypropane, 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2,2-dimethylacetophenone, 2-Hydroxy-2-benzoylpropane, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropane-1-one, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropanone, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propiophenone, 2-Hydroxy-2-methyl-propylphenone, 2-Hydroxy-2-methylphenylpropanone, 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone, 2-Hydroxy-methylphenylpropan-1-one, 2-Methyl-2-hydroxy-1-phenyl-1-propanone, 2-Methyl-3-phenyl-3-oxopropan-2-ol, API 1173, Additol HDMAP, AgiSyn 1810, Benacure 1173, Boxing 1173, Chemcure 73, Chivacure 173, Ciba 1173, D 1173, DAR 1173, DC 1173, Darocur 1137, Darocur 1173, Darocur 1173D, Darocur 173, Darocur DR 1173, Doublecure 1173, Doublecure 173, EM 1173, Esacure KL 200, FirstCure HMPP, Gencure 1173, Genocure DHMA, Genocure DMHA, H 0991, HMPP, Hydroxy dimethyl acetophenone, I 1173, IC 1173, IHT-PI 1173, IHT-PI 6022, IHT-PI PBZ, IRG 1173, Irgacure 1173, JRCure 1103, JRcure 1173, MV 5002, Methyl-1-phenylpropan-1-one, Micure HP 8, NSC 401744, Omnirad 1173, Omnirad 73, Photo 1173, Photocure 1173, Photoinitiator 1173, Photoinitiator 1173D, Runtecure 1103, Runtecure 1173, SR 1121, Sarcure 1121, UV 1173, UV 636, α,α-Dimethyl-α-hydroxyacetophenone, α-Hydroxy-α,α-dimethylacetophenone, α-Hydroxy-α-methylpropiophenone, α-Hydroxyisobutyrophenone
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,1-2H3
SMIL CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Formel vægt 164.0837