Få mere at vide
(2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, Mikromol™
Beskrivelse
(2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| CAS | 21472-33-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, Mebendazole Imp. B (EP), Mebendazole Related Compound B, Mebendazole Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N2O2/c17-13(9-4-2-1-3-5-9)10-6-7-11-12(8-10)16-14(18)15-11/h1-8H,(H2,15,16,18) |
| SMIL | Oc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)-phenylmethanone |
| Vis mere |