Få mere at vide
(2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, Mikromol™
Artikelnummer. 30052395
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052395 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052395 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0882.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
CAS 21472-33-3
Analyt- eller komponentnavne (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H10 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, Mebendazole Imp. B (EP), Mebendazole Related Compound B, Mebendazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O2/c17-13(9-4-2-1-3-5-9)10-6-7-11-12(8-10)16-14(18)15-11/h1-8H,(H2,15,16,18)
SMIL Oc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn (2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 238.24
Mængde 50 mg
Formel vægt 238.0742 g/mol