Få mere at vide
2-Hydroxy-17Beta-estradiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-17 beta-estradiol |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,19-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 288.1725 |