Få mere at vide
2-Hydroxy-17beta-estradiol-1,4,16,16,17-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-17 beta-estradiol-16,16,17-D5 |
| CAS | 221093-33-0 |
| Molekylær formel | C18 D5 H19 O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-1,4,16,16,17-d5-2,3,17-triol, (17β)-, 2-Hydroxyestradiol-1,4,16,16,17-D5, 2-Hydroxy-17β-estradiol-1,4,16,16,17-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H24O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,19-21 H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1/i5D2,8 D,9 D,17 D |
| SMIL | [2 H]c1c(O)c(O)c([2 H])c2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])[C@]4([2 H])O)[C@@H]3 CCc12 |
| IUPAC navn | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-1,4,16,16,17-pentadeuterio-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-2,3,17-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.41 |
| Formel vægt | 293.2039 g/mol |
| Vis mere |