Få mere at vide
2-Hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 84766-91-6 |
| Molekylær formel | C9H17NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | tert-Butyl 2-Hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(10)11/h7,11H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1O |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vægt | 187.1208 |