Få mere at vide
2-Hydroxy-1-phenylpentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-1-phenylpentane |
| CAS | 705-73-7 |
| Molekylær formel | C11H16O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | alpha-Propylphenethyl Alcohol, (±)-1-Phenyl-2-pentanol, 1-Phenyl-2-pentanol, alpha-Propylbenzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8,11-12H,2,6,9H2,1H3 |
| SMIL | CCCC(O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylpentan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.24 |
| Formel vægt | 164.1201 |