Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde |
| Navn note | Tech. |
| Smeltepunkt | >77,0 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 192,0 °C (27,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | C11H8O2 |
| Lineær formel | HOC10H6CHO |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.