Få mere at vide
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, tech.
Artikelnummer. 10347090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10347090 100 g 100g
10421163 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121601000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 708-06-5
MDL nummer MFCD00004005
InChI nøgle NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
IUPAC navn 2-hydroxynaphthalen-1-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Navn note tech.
Smeltepunkt >77.0°C
Farve Gul
Kogepunkt 192.0°C (27.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C11H8O2
Lineær formel HOC10H6CHO
Mængde 100 g
Beilstein 08,143
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40mg/l
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Formel vægt 172.18
Procent renhed ≥93% (on dry substance)
Grad Teknisk
Fysisk form Moist Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.