Få mere at vide
2-hydroxy-1-naphthaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11446826
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446826 100 g 100g
11436826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23951.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172,183 g/mol
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd bruges i Merrified-type syntese til at bestemme frie aminosyregrupper i polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Hydroxy-1-naphthaldehyd anvendes i Merrified-type syntese til at bestemme frie aminosyregrupper i
polymerer.
Opløselighed Opløseligt i vand (40 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er følsomt over for luft. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 708-06-5
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.183
MDL nummer MFCD00004005
InChI nøgle NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
IUPAC navn 2-hydroxynaphthalen-1-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Kogepunkt 191 °C til 193 °C (27 mmHg)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (40 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde