Få mere at vide
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31432408
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31432408 100 g
31420782 25 g
31415413 500 g
31420221 5 g
31427540 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31432408 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13646100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
CAS 708-06-5
Molekylær formel C11H8O2
MDL nummer MFCD00004005
Mængde 100 g
SMIL O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Procent renhed 98%