Få mere at vide
2-Hydroxy-1-methyl-9,10-anthracenedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-1-methyl-9,10-anthracenedione |
| CAS | 5025-12-7 |
| Molekylær formel | C15H10O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-1-methyl-anthraquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O3/c1-8-12(16)7-6-11-13(8)15(18)10-5-3-2-4-9(10)14(11)17/h2-7,16H,1H3 |
| SMIL | O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C3=CC=C(O)C(C)=C13)=O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-1-methylanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vægt | 238.06 |