Få mere at vide
2-Hydroxy-1,4-nafthoquinon, TRC
Artikelnummer. 30009417
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30009417 5 g
1 options
Artikelnummer. 30009417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9495355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lawsone
CAS 83-72-7
Molekylær formel C10 H6 O3
Mængde 5 g
Synonym 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy- (9CI, ACI), 1,4-Naphthoquinone, 2-hydroxy- (6CI, 8CI), 2-Hydroxy-1,4-naphthalenedione (ACI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-Hydroxynaphthoquinone, C.I. 75480, C.I. Natural Orange 6, Flower of Paradise, Henna, Henna (dye), Lawsone, Mehendi, Mendi, NSC 27285, NSC 52500, NSC 8625, Pakarli, Q 0, Quino Power LSN, Quinoexter 2014, Quinoexter QE 2014
InChI formel InChI=1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
SMIL OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-hydroxynaphthalen-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 174.15
Formel vægt 174.0317