Få mere at vide
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinon, 98+%
Artikelnummer. 11483844
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483844 10 g 10g
11493844 50 g 50g
11403854 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483844 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11880.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174,155 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinon anvendes til fremstilling af dekorative hår- og hudfarver. 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinon viser også antimikrobielle og antioxidante virkninger. Det undertrykker også dannelsen af hydrogenperoxid og superoxidradikalanion ved aldehydoxidase-katalyserede reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 2 g/L ved °20
C
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-72-7
Molekylær formel C10H6O3
Molekylvægt (g/mol) 174.155
MDL nummer MFCD00001678
InChI nøgle WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
IUPAC navn 4-hydroxynaphthalen-1,2-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Smeltepunkt ∼193 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Beilstein 1565260
Merck Index 14,5393
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. 2g/L ved 20 °C
Formel vægt 174.16
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-1,4-Naphthalenedione