Få mere at vide
2-Hydroxy-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-1,3-oxazole-5-carboxylic acid |
| CAS | 1407858-88-1 |
| Molekylær formel | C4H3NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3NO4/c6-3(7)2-1-5-4(8)9-2/h1H,(H,5,8)(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)c1oc(O)nc1 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-1,3-oxazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.07 |
| Formel vægt | 129.0062 |