Få mere at vide
2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime |
| CAS | 441-38-3 |
| Molekylær formel | C14H13NO2 |
| MDL nummer | MFCD00004501 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | OC(C1=CC=CC=C1)/C(C2=CC=CC=C2)=N/O |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.26 |
| Procent renhed | 97% |