Få mere at vide
2-Hydrazinylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydrazinylbenzoic Acid |
| CAS | 5326-27-2 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMIL | NNc1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydrazinobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.151 |
| Formel vægt | 152.0586 |