missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydrazinylbenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30404752
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404752 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404752 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH61448050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydrazinylbenzoic Acid
CAS 5326-27-2
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
SMIL NNc1ccccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-hydrazinobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 152.151
Formel vægt 152.0586
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.