Få mere at vide
2-Hydrazinoquinoline, 97%
Artikelnummer. p-7033566
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11410260
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50700.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15793-77-8 | C9H9N3 | 159.19 g/mol
2-Hydrazinoquinolin fungerer som et derivatiseringsmiddel til LC-MS-baseret metabolomisk undersøgelse af diabetisk ketoacidose. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydrazinoquinolin fungerer som et derivatiseringsmiddel til LC-MS-baseret metabolomisk undersøgelse af diabetisk ketoacidose. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15793-77-8
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00041860
InChI nøgle QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85111
IUPAC navn quinolin-2-ylhydrazin
SMIL NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydrazinoquinoline
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 250 mg
Synonym 2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%