Få mere at vide
2-hydrazinoquinolin, 97%
Artikelnummer. 11420260
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420260 1 g 1g
11410260 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50700.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1671.67 DKK
    1503.65 DKK / 1g
    Spare 168.02 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15793-77-8 | C9H9N3 | 159,19 g/mol
2-Hydrazinoquinolin fungerer som et derivatiseringsmiddel til LC-MS-baseret metabolomisk undersøgelse af diabetisk ketoacidose. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydrazinoquinolin fungerer som et derivatiseringsmiddel til LC-MS-baseret metabolomisk undersøgelse af diabetisk ketoacidose. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15793-77-8
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00041860
InChI nøgle QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85111
IUPAC navn quinolin-2-ylhydrazin
SMIL NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydrazinoquinoline
Smeltepunkt 141 °C til 143 °C
Mængde 1 g
Synonym 2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%