Få mere at vide
2-hydrazinoquinolin, 97%
Beskrivelse
2-Hydrazinoquinolin fungerer som et derivatiseringsmiddel til LC-MS-baseret metabolomisk undersøgelse af diabetisk ketoacidose. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Hydrazinoquinolin fungerer som et derivatiseringsmiddel til LC-MS-baseret metabolomisk undersøgelse af diabetisk ketoacidose. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydrazinoquinoline |
| Smeltepunkt | 141°C to 143°C |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Formel vægt | 159.19 |
| Procent renhed | 97% |