Få mere at vide
2-Hydrazinopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15791739 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15791739 5 g 5g
15781739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15791739 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453050050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7504-94-1 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7504-94-1
Molekylær formel C4H6N4
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD01249337
InChI nøgle QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinylpyrimidine, 2-hydrazinopyrimidine, 2-hydrazino-pyrimidine, pyrimidin-2-yl-hydrazine, pyrimidine-2-ylhydrazine, 2 1h-pyrimidinone, hydrazone, 2 1h-pyrimidinone, hydrazone 9ci, hydrazinopyrimidine, aminoiminopyrimidine, 2-hydrazinopyrimdine
PubChem CID 346558
IUPAC navn pyrimidin-2-ylhydrazin
SMIL NNC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydrazinopyrimidine
Smeltepunkt 110.0°C to 112.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%