Få mere at vide
2-Hydrazinopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391374 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10391374
Brand: Thermo Scientific Acros 120870250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4930-98-7 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4930-98-7
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006249
InChI nøgle NWELCUKYUCBVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinylpyridine, 2-hydrazinopyridine, 2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, hydrazone, hydrazine, 2-pyridinyl, pyridine, 2-hydrazinyl, 2-pyridylhydrazone, pyridin-2-yl-hydrazine, pyridine, 2-hydrazino, pyridin-2-yl hydrazine
PubChem CID 78645
IUPAC navn pyridin-2-ylhydrazin
SMIL NNC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydrazinopyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 44.5°C to 46.0°C
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 185.0°C (140.0 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22, I, 688
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydrazinopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.