Få mere at vide
2-hydrazinopyrazin, 98%
Artikelnummer. 15431129
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431129 5 g 5g
15441129 250 mg 250mg
15421129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64086.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 54608-52-5 | C4H6N4 | 110,12 g/mol
Triazolo[4,3-a]pyrazin 7-oxid, 3-β -D-ribofuranosyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin, monohydrazoner af pyridin, pyrazin, phenylglyoxal blev syntetiseret fra 2-Hydrazinopyrazin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triazolo[4,3-a]pyrazin 7-oxid, 3-β -D-ribofuranosyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin, monohydrazoner af pyridin, pyrazin, phenylglyoxal blev syntetiseret fra 2-Hydrazinopyrazin.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54608-52-5
Molekylær formel C4H6N4
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD04114555
InChI nøgle IVRLZJDPKUSDCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinylpyrazine, 2-hydrazinopyrazine, pyrazin-2-yl-hydrazine, 1-pyrazin-2-yl hydrazine, hydrazinopyrazine, 2-pyrazin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrazinone, hydrazone, hydrazino pyrazine, pyrazinyl hydrazine, 3-hydrazinopyrazine
PubChem CID 1487823
IUPAC navn pyrazin-2-ylhydrazin
SMIL C1=CN=C(C=N1)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydrazinopyrazine
Smeltepunkt 109 °C til 113 °C
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 606630
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof